Tisk…

2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene

M-Clarity™ quality level = MQ100

D174602-100G D174602-5G
SIALD174602-100GEA 1270 CZK
SIALD174602-100G SIALD174602-5G
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002237
CAS číslo: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR