Tisk…
3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175706-100G D175706-500G
SIALD175706-100GEA 911 CZK
SIALD175706-100G SIALD175706-500G
3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…64 °C
Hustota: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002307
CAS číslo: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215