Tisk…
3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
144134-100G 144134-5G
SIAL144134-100GEA 1480 CZK
SIAL144134-100G SIAL144134-5G
3,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…64 °C
Hustota: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002307
CAS číslo: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215