Tisk…
2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174203-100ML D174203-25ML
SIALD174203-100MLEA 2930 CZK
SIALD174203-100ML SIALD174203-25ML
2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 210.9
Bod tání: 25
Hustota: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002233
CAS číslo: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215