Tisk…
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324906-10KG W324906-1KG W324906-5KG W324906-SAMPLE
SIALW324906-10KGEA 18580 CZK
SIALW324906-10KG SIALW324906-1KG SIALW324906-5KG SIALW324906-SAMPLE
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 203
Bod tání: 41…42 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002240
CAS číslo: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215