Tisk…

2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene

M-Clarity™ quality level = MQ100

D175005-100G D175005-500G
SIALD175005-100GEA 836 CZK
SIALD175005-100G SIALD175005-500G
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 203
Bod tání: 41…42 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002240
CAS číslo: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR