Tisk…
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
D174904-25G D174904-5G
SIALD174904-25GEA 1520 CZK
SIALD174904-25G SIALD174904-5G
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 203
Bod tání: 41…42 °C
Hustota: 1.13
Bod vzplanutí: 73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002240
CAS číslo: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215