Tisk…
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxy-2-xylene, 3,4-Dimethylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175404-100G D175404-500G D175404-5G
SIALD175404-100GEA 1310 CZK
SIALD175404-100G SIALD175404-500G SIALD175404-5G
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 227
Bod tání: 62…65 °C
Hustota: 1.023 g/cm³ (17 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002304
CAS číslo: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215