Tisk…
2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174009-100G D174009-500G
SIALD174009-100GEA 3890 CZK
SIALD174009-100G SIALD174009-500G
2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002227
CAS číslo: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215