3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
163392-25G
163392-5G
SIAL163392-25GEA
8510
CZK
SIAL163392-25G
SIAL163392-5G
3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Furoic acid
Vzorec:
C₅H₄O₃ |
MDL Number:
MFCD00005350 CAS číslo: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |