Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 2330 CZK
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35
Bod varu: 135…140 °C (10 mmHg)
Bod tání: 103…106 °C
MDL Number: MFCD00008824
CAS číslo: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %