2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D146404-100G
D146404-25G
SIALD146404-100GEA
5580
CZK
SIALD146404-100G
SIALD146404-25G
2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylanisole
Vzorec:
C₉H₁₂O MW: 136.19 Bod varu: 182 Hustota: 0.96 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008380 CAS číslo: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |