Tisk…
3,4-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137499-250G 137499-50G
SIAL137499-250GEA 7200 CZK
SIAL137499-250G SIAL137499-50G
3,4-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008396
CAS číslo: 4685-47-6
EINECS: 225-142-2