Tisk…
2-Nitro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N28353-100G N28353-5G
SIALN28353-100GEA 1480 CZK
SIALN28353-100G SIALN28353-5G
2-Nitro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: ∼225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007181
CAS číslo: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1 II