Tisk…
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15556.06 A15556.14 A15556.22
A15556.06EA 924 CZK
A15556.06 A15556.14 A15556.22
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
2-Nitro-4,5-xylidine
Purity: 97% CAS No.: 6972-71-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 138-143° Beilstein Reference: 2209637 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007811
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18
Bod tání: 138…143 °C
Hustota: 1.398 g/cm³ (–123.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007811
CAS číslo: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III