3,5-Xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
137863-100ML
137863-500ML
SIAL137863-100MLEA
1440
CZK
SIAL137863-100ML
SIAL137863-500ML
3,5-Xylidine, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylidine
Vzorec:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Bod varu: 220 °C (1013 hPa) Bod tání: 9,8 °C Hustota: 0,9706 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007813 CAS číslo: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |