Tisk…
2,6-Xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
D146005-100G D146005-500G D146005-5G
SIALD146005-100GEA 1160 CZK
SIALD146005-100G SIALD146005-500G SIALD146005-5G
2,6-Xylidine, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 214
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007747
CAS číslo: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217