Tisk…
2,3-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
D145807-100G D145807-500G
SIALD145807-100GEA 1810 CZK
SIALD145807-100G SIALD145807-500G
2,3-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007732
CAS číslo: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217