Tisk…
4-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)toluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
M31201-100G M31201-25G
SIALM31201-100GEA 9060 CZK
SIALM31201-100G SIALM31201-25G
4-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20…21 °C
Hustota: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008123
CAS číslo: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III