Tisk…
4-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)toluene
A13768.14 A13768.22
A13768.14EA 1950 CZK
A13768.14 A13768.22
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 104-84-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: 12-13° Boiling Point: 196-197° Beilstein Reference: 956670 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008123
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 196…197 °C
Bod tání: 12…13 °C
Hustota: 0,955
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008123
CAS číslo: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III