Tisk…
4-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)toluene
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 2450 CZK
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008123
CAS číslo: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %