Tisk…
4-tert-Butylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-tert-Butylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
631280-25G 631280-5G
SIAL631280-25GEA 5670 CZK
SIAL631280-25G SIAL631280-5G
4-tert-Butylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26
MDL Number: MFCD00040754
CAS číslo: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6