Tisk…
3-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 769 CZK
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 202…205 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,966 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008118
CAS číslo: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %