Tisk…
2-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
127132-1G 127132-5G
SIAL127132-1GEA 694 CZK
SIAL127132-1G SIAL127132-5G
2-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 0,9921 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008112
CAS číslo: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,II