2-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03
L05243.06
L05243.14
L05243.03EA
1090
CZK
L05243.03
L05243.06
L05243.14
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 89-93-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1099406
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008112
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 198…200 °C Bod tání: < 0 °C Hustota: 0,979 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008112 CAS číslo: 89-93-0 EINECS: 201-952-1 UN: 2735 ADR: 8,III |