Tisk…
2-Methylbenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 3240 CZK
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Methylbenzylamine 96%
2-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 196…197 °C (760 mmHg)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008112
CAS číslo: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure