Tisk…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
390100-25G 390100-5G
SIAL390100-25GEA 14230 CZK
SIAL390100-25G SIAL390100-5G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013868
CAS číslo: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III