Tisk…
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Diisopropylphenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
376930-1G 376930-5G
SIAL376930-1GEA 1770 CZK
SIAL376930-1G SIAL376930-5G
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Bod varu: 117 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2485 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008882
CAS číslo: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
UN: 3382
ADR: 6.1,I