2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Diisopropylphenylisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
376930-1G
376930-5G
SIAL376930-1GEA
1770
CZK
SIAL376930-1G
SIAL376930-5G
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO MW: 203,28 g/mol Bod varu: 117 °C (1013 hPa) Hustota: 1,2485 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008882 CAS číslo: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 UN: 3382 ADR: 6.1,I |