Tisk…
5-Iodo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
392510-25ML 392510-5ML
SIAL392510-25MLEA 4590 CZK
SIAL392510-25ML SIAL392510-5ML
5-Iodo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
5-Iodo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Bod varu: 234…235 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00060659
CAS číslo: 22445-41-6