Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Dodavatel: Avantor
7213-08EA 7780 CZK
7213-08 7213-23 7213-03
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Nízce až středně polární analyty z nevodních roztoků.
Tyto SPE kolony je možné použít pro absorpční aplikace.
Balení: Určité kolony jsou k dispozici v celulózovém válci s fóliovou vložkou, takzvaném Jumbo Packu. Kolony jsou volně zabaleny ve fóliové vložce, díky tomu nemusíte nepohodlně otevírat jednotlivé sáčky.