Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Dodavatel: Avantor
7094-01EA 9480 CZK
7094-01 7094-06
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Neiontové, polární analyty.
SPE kolony je možné použít pro normální fáze.