Tisk…
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Dodavatel: Avantor
7021-07EA 11010 CZK
7021-07 7021-02
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro normální a obrácené fáze.