5-Iodo-m-xylene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
A18413.09
A18413.18
A18413.09EA
1440
CZK
A18413.09
A18413.18
5-Iodo-m-xylene 97%
5-Iodo-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 22445-41-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉I MW: 232,06 g/mol Bod varu: 229 °C Hustota: 1,610 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060659 CAS číslo: 22445-41-6 |