Tisk…
2-Iodo-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
A13439.06 A13439.14
A13439.06EA 2710 CZK
A13439.06 A13439.14
2-Iodo-m-xylene ≥98%
2-Iodo-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 608-28-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6025 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1857414 MDL No.: MFCD00019012
Vzorec: C₈H₉I
Bod varu: 230…231 °C
Hustota: 1,620
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019012
CAS číslo: 608-28-6