3-Iodo-o-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11774.06
A11774.14
A11774.06EA
1430
CZK
A11774.06
A11774.14
3-Iodo-o-xylene ≥97%
3-Iodo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 31599-60-7
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉I Bod varu: 98…100 °C (15 mmHg) Hustota: 1,640 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041437 CAS číslo: 31599-60-7 |