Tisk…
VWR® TraceableGO, Záznamníky teploty a vlhkosti, Bluetooth
Dodavatel: VWR Collection
620-2673EA 2430 CZK
620-2673 620-2674
VWR® TraceableGO, Záznamníky teploty a vlhkosti, Bluetooth
Záznamníky dat (Dataloggery)
TraceableGO Bluetooth dataloggery teploty a vlhkosti doplňují neznámé mezi destinacemi. Zařízení Bluetooth je ideálním tranzitním partnerem pro monitorování materiálů mezi destinacemi. Bezpečně přepravujte činidla, klinické vzorky, vakcíny, léčiva a potraviny na jakékoli místo.
  • kompaktní zařízení se snadnou obsluhou
  • kritické parametry (teplota, doba jízdy, MIN / MAX, stav baterie a alarmy) jsou neustále zobrazené na LCD displeji
  • kompatibilní s mobilními aplikacemi TraceableGO nebo TraceableLIVE
  • zařízení uloží až 90 alarmových událostí, standardně zaznamenává hodnoty každých 5 minut, případně může uživatel upravit intervaly záznamů od 1 minuty po 12 hodin, doba záznamu je 227 dní (7,5 měsíce)
  • zařízení TraceableGO Bluetooth jsou dodávána s naprogramovanými hodnotami alarmů
Pracovní postup:
Stiskněte START pro zahájení sledování průběhu přepravy
Umístěte zařízení do malého chladiče nebo do celého balení
Po ukončení přepravy dvojitým stisknutím tlačítka START / STOP aktivujte Bluetooth a exportujte data pomocí mobilní aplikace TraceableGO ™
Mobilní aplikace TraceableGO okamžitě identifikuje, zda během přepravy došlo k překročení nastavených parametrů
Certifikace: vícebodová kalibrace na jednotlivě očíslovaném certifikátu Traceable®, zaručuje přesnost podle kalibrační laboratoře ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akreditované A2LA. Označuje sledovatelnost měření v jednotkách SI prostřednictvím NIST nebo jiných uznávaných národních měřicích institucí (NMI), které jsou signatáři dohody CIPM o vzájemném uznávání. dodáváno s baterií a kalibračním certifikátem Traceable.