Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06 A16739.14
A16739.06EA 1480 CZK
A16739.06 A16739.14
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 349-75-7 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 79-80°/3mm Beilstein Reference: 1450161 MDL No.: MFCD00004645
Vzorec: C₈H₇F₃O
Bod varu: 79…80 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,293
Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004645
CAS číslo: 349-75-7
EINECS: 206-489-9