Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
193135-10G 193135-50G
SIAL193135-10GEA 1010 CZK
SIAL193135-10G SIAL193135-50G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
MW: 229.12
Bod varu: 176
Bod tání: 3
Hustota: 1.4753 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000394
CAS číslo: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III