α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
A15289.09
A15289.18
A15289.09EA
817
CZK
A15289.09
A15289.18
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Purity: 98%
CAS No.: 328-74-5
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Recognizable
Boiling Point: 75-78°/10mm
Beilstein Reference: 654318
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000394
Vzorec:
C₈H₅F₆N Bod varu: 75…78 °C (10 mmHg) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,473 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000394 CAS číslo: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |