α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
185690100
185690500
ACRO185690100EA
1130
CZK
ACRO185690100
ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Vzorec:
C₈H₅F₆N Bod varu: 85 °C (15 mmHg) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,47 g/cm³ Bod vzplanutí: 83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000394 CAS číslo: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...