Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 1030 CZK
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₃F₆NS
Bod varu: 94…95 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040838
CAS číslo: 23165-29-9