3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
319520010
319520050
ACRO319520010EA
1130
CZK
ACRO319520010
ACRO319520050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec:
C₉H₃F₆NS MW: 271.19 Bod varu: 63 °C (1.5 mmHg) Hustota: 1.485 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040838 CAS číslo: 23165-29-9 UN: 1760 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |