Tisk…

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

232882-25G 232882-5G
SIAL232882-25GEA 7050 CZK
SIAL232882-25G SIAL232882-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140…144 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000388
CAS číslo: 725-89-3
EINECS: 211-970-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR