Tisk…

2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

233196-1G 233196-5G
SIAL233196-1GEA 1110 CZK
SIAL233196-1G SIAL233196-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…139 °C
MDL Number: MFCD00000376
CAS číslo: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR