2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20486.03
B20486.06
B20486.03EA
1260
CZK
B20486.03
B20486.06
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24821-22-5
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2057459
MDL No.: MFCD00000376
Vzorec:
C₉H₄F₆O₂ Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 136…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000376 CAS číslo: 24821-22-5 EINECS: 246-479-1 |