Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 632 CZK
H26184.03 H26184.06
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 42580-42-7 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00013249
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013249
CAS číslo: 42580-42-7