4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
233188-25G
233188-5G
SIAL233188-25GEA
12140
CZK
SIAL233188-25G
SIAL233188-5G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O MW: 188,15 g/mol Bod varu: 205 °C (1013 hPa) Bod tání: 26…29 °C Hustota: 0,924 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000401 CAS číslo: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...