4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
A15529.06
A15529.14
A15529.06EA
1860
CZK
A15529.06
A15529.14
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 709-63-7
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Characteristic
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 83-85°/9mm
Beilstein Reference: 1870425
MDL No.: MFCD00000401
Vzorec:
C₉H₇F₃O MW: 188,15 g/mol Bod varu: 83…85 °C (9 mmHg) Bod tání: 29…35 °C Hustota: 0,924 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000401 CAS číslo: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |