Tisk…
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 3350 CZK
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
Bod varu: 79…80 °C (8 mmHg)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000401
CAS číslo: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %